Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Laemmli SDS-provbuffert, reducerande (6X)
Beskrivning
För beredning av proteinprov som ska användas i Laemmli SDS-PAGE-systemet. Laemmli SDS-provbuffert används som ett elektroforetiskt färgämne för denaturering av proteiner och övervakning av framsidan av löpande gel. Vidare används det för polyakrylamidproteingelanalys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
- Denna förening är sammansatt av flera föreningar, inklusive 375 mM Tris-HCl (pH 6,8), 9 % SDS, 50 % glycerol, 9 %β -merkaptoetanol, 0,03 % bromfenolblått
- SDS-föreningen som finns i Laemmli SDS-provbufferten binder icke-kovalent till proteiner. SDS är negativt laddat och kan maskera den inneboende laddningen av proteinet det binder
Ansökan
- Laemmli SDS-provbuffert används för att denaturera proteiner och för proteinprovberedning som ska användas i SDS-PAGE-systemet
- Denna provbuffert används som ett elektroforetiskt färgämne för denaturering av proteiner och övervakning av framsidan av löpgelen
- Den används också för analys av polyakrylamidproteingel
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Koncentration | 6X |
| Produkttyp | Provladdningsbuffert |
| Form | Vätska |
| För användning med (applikation) | Laemmli SDS-SIDA |
| Kvantitet | 25 ml |
Säkerhet och hantering
- Laemmli SDS sample buffer, reducing (6X)
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Innehåller: sodium lauryl sulphate, 2-mercaptoethanol, phenol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.