Läs mer
Corning™ Lambda™ EliteTouch™ 8 flerkanalspipetter, autoklaverbara
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16309921 Handla allt Corning Produkter
Volym (metrisk):
0,5 till 10μ l
10 till 200μ L
30 till 300μ l
5-50μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16309921
Brand: Corning™ 6058
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Corning™ Lambda™ EliteTouch™ 8 flerkanalspipetter har konstruerats för att ge högsta nivåer av ergonomi, noggrannhet och precision.
Corning™ Lambda™ EliteTouch™ pipettrar har konstruerats för att ge högsta nivåer av ergonomi, noggrannhet och precision. Lättviktskonstruktion, konturform på handtaget och 4-siffrig räknare designades för att säkerställa bekväm pipettering. Alla pipetter har mjuka kolvrörelser och extremt låga pipeteringskrafter för att minska belastningen på handleden och tröttheten (RSI). Färgade tryckknappar (ingår) kan hjälpa till att definiera användaren eller applikationen för provsäkerhet och lägre risk för korskontaminering.
  • Ergonomisk handtagsdesign för perfekt passform för både höger och vänster hand
  • Bekväm volyminställning med en hand med autolåsningssystem förhindrar oavsiktlig volymförändring under arbetet
  • 4-siffrig räknare för större precision, perfekt placerad för synlighet hela tiden
  • Enkanalspipetter är kompatibla med mycket smala rör
  • Fullständigt autoklaverbar och UV-beständig för provskydd mot föroreningar
  • Flerkanalsaxlarna dras in individuellt för perfekt spetsbelastning och lättare spetsutkastning
  • Enkel kalibrering i lab hjälper dig att snabbt justera din pipett till olika vätsketyper
  • Individuellt testad och försedd med kvalitetscertifikat
Lär dig mer från Nordamerika
Lär dig mer från Europa, Mellanöstern och Afrika
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±4,0 till± 1.6
Certifikat och efterlevnad ISO8655
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Typ av grepp Ergonomi
Antal kanaler 8
Produktlinje Lambda EliteTouch
Typ Pipett
Volym (metrisk) 5-50μ L
Finger stil Ergonomi
Inkluderar Instruktionsmanual, QC-certifikat, In-lab kalibreringsverktyg, 3 färgtryckknappar
Ökar 0,05μ L
Precision ≤2,5 till≤ 0,6
Kvantitet 1
Garanti 3 år