missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Lamin B1 Antibody (CL3929), Novus Biologicals™

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 5 publications

Brand:  Novus Biologicals NBP2-59783

 Se fler versioner av denna produkt

Produktkod. 18087103

  • 5320.00 SEK / 100µL

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Beskrivning

Beskrivning

Lamin B1 Monoclonal specifically detects Lamin B1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer

Specifikationer

Lamin B1
Monoclonal
Unconjugated
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
LMNB1
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: RTTRGKRKRVDVEESEASSSVSISHSASA
100 μL
Apoptosis, Cancer, Core ESC Like Genes, Loading Controls, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
4001
Human
Purified
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
4001
Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 2-10 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
ADLD, lamin B1, lamin-B1, LMN, LMN2, LMNB, MGC111419
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG1
Produktförslag

Produktförslag

Filmer
SDS
Dokument

Dokument

Certifikat
Kampanjer

Kampanjer

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.

For Research Use Only (RUO)