Läs mer
Brady™ Laminerad polyester ADR 4.3b Brandfarligt i vått transport
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Höjd (metrisk):
100 mm
200 mm
297 mm
Bredd (metrisk):
100.00 mm
200.00 mm
297.00 mm
Kvantitet:
1 Ea.
1 st
250/Pk.
missing translation for 'unitSize'
1 rulle
Varje
Specifications
Specifications
| Alternativt artikelnummer | ADR 4.3B-100 *100-B7541 |
| Avsluta | Glans |
| Material | Laminerad polyester |
| Kvantitet | 1 st |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Höjd (metrisk) | 100 mm |
| Tjocklek | 0.099 mm |
| Bredd (metrisk) | 100.00 mm |
| Temperaturområde (metriskt) | -40° C-110° C |
| Form | Diamant |
| Show More |