Läs mer
Brady™ Laminerad polyester: ISO Säkerhetsskylt - Använd denna gångväg
Diameter (metrisk):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
- Laminerad polyester
- För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7010 |
| Alternativt artikelnummer | PIC M024-Dia 200-PE-CRD/1 |
| Avsluta | Glans |
| Material | Polyester |
| Kvantitet | 1 st |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Diameter (metrisk) | 200 mm |
| För användning med (applikation) | Inomhus och utomhus |
| Tjocklek | 0.099 mm |
| Temperaturområde (metriskt) | -40 °C till 110 °C |
| Visa mer |