Läs mer
Brady™ Laminerad polyesteretikett
Klik for at se tilgængelige muligheder
Färg:
Svart på grått
Vitt på grönt
Vitt på lila
Vitt på rött
Höjd (metrisk) tecken:
8 mm
13 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulle
Beskrivelse
- Används för rörmarkörer och säkerhetsskyltar.
- B-7541 ger utmärkt vidhäftning på ytor med låg ytenergi, såsom polypropen och ABS, samt på de flesta pulverlackeringar.
- Standardfärgerna för bläck är svart, rött (RAL 3001-GL), gult (RAL 1003-GL), blått (RAL5005-GL) och grönt (RAL 6032-GL).
Tekniske data
Tekniske data
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Färg | Vitt på lila |
| Avsluta | Glans |
| Formatera | Rulla |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Rörmarkör |
| Visa text | Syra |
| För användning med (applikation) | Rör- och ventilmärkning |
| Språk | franska |
| Antal per förpackning | 505 Markörer/Rull |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion