Läs mer
Brady™ ISO Skyltar för säkerhetsmedvetenhet
Material:
Polyester
Polypropen
Visad text:
FÖRSIKTIGHET Piktogram för heta ytor
Första hjälpen
Läkare
Nödtelefon
Nödutgång (höger)
Physician (Läkare)
Säkerhetsdusch
Ögonspolningsstation
Förpackningsstorlek:
Paket med 7
Varje
Beskrivning
- ISO 7010-kompatibel
- Skylt inomhus/utomhus
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7010 |
| Alternativt artikelnummer | PIC E012-250x250-PE-CRD/1 |
| Avsluta | Glans |
| Material | Polyester |
| Kvantitet | 1 st |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Beskrivning | Laminerad polyester |
| För användning med (applikation) | Rörmarkörer och säkerhetsskyltar |
| Höjd (metrisk) | 250 mm |
| Tjocklek | 0.099 mm |
| Visa mer |