Läs mer
Brady™ Laminerade polyesterklistermärken för transport av smittsamma ämnen
Höjd (metrisk):
100 mm
200 mm
297 mm
Bredd (metrisk):
100,00 mm
200,00 mm
297,00 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Alternativt artikelnummer | ADR 6,2-100 *100-B7541 |
| Avsluta | Glans |
| Material | Laminerad polyester |
| Kvantitet | 1 st |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Höjd (metrisk) | 100 mm |
| Tjocklek | 0.099 mm |
| Bredd (metrisk) | 100,00 mm |
| Temperaturområde (metriskt) | -40° C-110° C |
| Form | Romboid |
| Visa mer |