Läs mer
Brady™ Transportskylt i laminerad polyester
Produktkod. 10090284
Höjd (metrisk):
100 mm
200 mm
297 mm
Färg:
Black on White
Klart
Svart på grönt
Svart på gult
Svart på rött
Svart på vitt
Vitt på grönt
White on Green
Visad text:
Corrosive Substance 8
Diverse farliga ämnen och artiklar 9
Ej brandfarlig, giftfri gas 2
Farligt ämne 9
Frätande ämne 8
Giftiga och skadliga ämnen 6.1
Giftigt ämne 6
Miljöfarliga ämnen
Non-flammable, non-toxic gas 2
Organisk peroxid 5.2
Oxiderande ämnen och organiska peroxider 5.1
Smittsamt ämne 6
Varning för giftiga ämnen
Kvantitet:
1 Ea.
1 st
250/Roll
250:-/rulle
3/Pk.
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Varje
Produktkod. 10090284
Brand: Brady™ 257524
Bara null kvar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010, RoHS-kompatibel med EU-direktiv 2002/95/EC
Alternativt artikelnummer ADR 8-100 *100-B7541
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 1 st
Typ av lim Permanent akryl
Beskrivning Laminerad polyester
För användning med (applikation) Rörmarkörer och säkerhetsskyltar
Höjd (metrisk) 100 mm
Tjocklek 0.024 mm
Bredd (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 110 °C
Form Diamant
Visad text Frätande ämne 8
Produkttyp Transport tecken
Färg Svart på vitt