Läs mer
Brady™ Transportskylt i laminerad polyester
Produktkod. 10401844
Höjd (metrisk):
100 mm
200 mm
297 mm
Färg:
Black on White
Klart
Svart på grönt
Svart på gult
Svart på rött
Svart på vitt
Vitt på grönt
White on Green
Visad text:
Corrosive Substance 8
Diverse farliga ämnen och artiklar 9
Ej brandfarlig, giftfri gas 2
Farligt ämne 9
Frätande ämne 8
Giftiga och skadliga ämnen 6.1
Giftigt ämne 6
Miljöfarliga ämnen
Non-flammable, non-toxic gas 2
Organisk peroxid 5.2
Oxiderande ämnen och organiska peroxider 5.1
Smittsamt ämne 6
Varning för giftiga ämnen
Kvantitet:
1 Ea.
1 st
250/Roll
250:-/rulle
3/Pk.
Förpackningsstorlek
1 rulle
Varje
Produktkod. 10401844
missing translation for 'mfr': Brady™ 250207
Bara null kvar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010, RoHS-kompatibel med EU-direktiv 2002/95/EC
Alternativt artikelnummer PIC 302-TRI 100-B7541 (märkt)
Material Polyester
Kvantitet 3/Pk.
Typ av lim Permanent akryl
Beskrivning Laminerad polyester
För användning med (applikation) Rörmarkörer och säkerhetsskyltar
Höjd (metrisk) 100 mm
Tjocklek 0.024 mm
Bredd (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 110 °C
Form Triangulär
Visad text Varning för giftiga ämnen
Produkttyp Transport tecken
Färg Svart på gult