Läs mer
Brady™ Transportskylt i laminerad polyester
Produktkod. 11750244
Höjd (metrisk):
100 mm
200 mm
297 mm
Färg:
Klart
Svart på grönt
Svart på gult
Svart på rött
Svart på vitt
Svart på vitt
Vitt på grönt
Vitt på grönt
Visad text:
Diverse farliga ämnen och artiklar 9
Ej brandfarlig, giftfri gas 2
Farligt ämne 9
Frätande ämne 8
Giftiga och skadliga ämnen 6.1
Giftigt ämne 6
Miljöfarliga ämnen
Organisk peroxid 5.2
Oxiderande ämnen och organiska peroxider 5.1
Smittsamt ämne 6
Varning för giftiga ämnen
Kvantitet:
1 st
1 st.
250/rulle
250:-/rulle
3/förp.
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Varje
Produktkod. 11750244
Brand: Brady™ 223601
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC, ROHS Environmental Compliance
Avsluta Gloss
Material Polyester
Kvantitet 250/rulle
Typ av lim Permanent
Beskrivning Laminated Polyester
För användning med (applikation) Pipe markers and safety signs
Höjd (metrisk) 100 mm
Tjocklek 0.024 mm
Bredd (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C-110 °C
Form Diamond
Visad text Ej brandfarlig, giftfri gas 2
Produkttyp Transport Sign
Färg Vitt på grönt