Läs mer
Brady™ Varningsskyltar av laminerad polyester
Produktkod. p-8617010
Visad text:
Varning för brandfarliga material
Varningsskyltar
Bredd (metrisk):
20 mm
25 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 12300160
Brand: Brady™ 829422
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hållbar laminerad polyester varningsskyltar för märkning av rör och säkerhetsskyltar. Brady™ Varningsetiketter i laminerad polyester kan fästas med ett permanent akryllim.
  • Laminerad polyester.
  • Svart på gult för hög synlighet.
  • Permanent akryllim.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC W021-Tri 025-PE-ROLL/1
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 1 st
Typ av lim Permanent akryl
Beskrivning Laminerad polyester
För användning med (applikation) Rörmarkörer och säkerhetsskyltar
Höjd (metrisk) 22 mm
Tjocklek 0.024 mm
Bredd (metrisk) 20 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 110 °C
Form Triangulär
Språk Global
Visad text Varning för brandfarliga material
Produkttyp Varningsskyltar
Färg Svart på gult