Läs mer
Lantan(III)kloridhydrat, Honeywell™
Produktkod. 15626040 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 15626040
Brand: Honeywell Research Chemicals 61490500G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
∼7 mol/mol vatten,≥ 98,5 % (beräknat baserat på torrsubstans, AT )
  • Vi är din leverantör av högkvalitativa laboratorier och kemikalier för analytiska och kemilaboratorier:
    Lösningsmedel– ACS-specifik användning (HPLC), ACS allmän användning, lösningsmedel för histologi och reagenskvalitet för kemisk syntes och andra industriella tillämpningar.
    Oorganiska ämnen– Kemisk syntes och oorganisk kemi inklusive essentiella syror och baser, salter, metaller och grundämnen, och reagenser för kemiska reaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20211-76-1
Molekylformel Cl3La
Molekylvikt (g/mol) 245.26
MDL-nummer MFCD00149753
InChI-nyckel ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn lantan(3+)triklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanthanum(III) chloride hydrate
Kvantitet 500 g
Linjär formel LaCl3 · xH2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 245.26g/mol (anhydrous basis)
Procent renhet ≥98.5% (calculated based on dry substance, AT)