Läs mer
Lanthanum(III) iodide, ultra dry, 99.9% (REO)
Produktkod. p-7050188
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 11358697
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035801.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13813-22-4 | I3La | 519.62 g/mol
Lantan(III)jodid används som katalysator vid transesterifiering av N-acyloxazolidinoner med alkohol ger motsvarande estrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13813-22-4
Molekylformel I3La
Molekylvikt (g/mol) 519.62
MDL-nummer MFCD00049470
InChI-nyckel KYKBXWMMXCGRBA-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn lantan(3+)trijodid
LEDER [I-].[I-].[I-].[La+3]
Specifications
Kemiskt namn eller material Lanthanum(III) iodide
Smältpunkt 772°C
Namnnotering Ultra dry
Fysisk form Pärlor
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 519.62
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Förpackning Ampull
Känslighet Hygroscopic
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.