Läs mer
Lanthanum(III) oxide, 99.9%
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
missing translation for 'unitSize'
1000g
250g
50g
Description
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kokpunkt | 4200°C |
| Smältpunkt | 2307°C |
| CAS | 1312-81-8 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 1000 g |
| Molekylformel | La{2}O{3} |
| Procent renhet | 99.9% |