Läs mer
Lantan(III)oxid, REacton™ , 99,999 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11326338
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
Produktkod. 11326338
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011265.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1312-81-8 | La2O3
Lantan(III)oxid används som en prekursor till LAMOX snabba jonledare och supraledare. Det används också vid tillverkning av optiska glas, piezoelektriska och termoelektriska material. Den är också användbar för röntgenavbildningsförstärkande skärmar, fosforer samt dielektrisk och ledande keramik. Dessutom används den som en katalysator för att åstadkomma vissa organiska omvandlingar. Det är en av de aktiva ingredienserna och kan användas i termoelektriska och piezoelektriska material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1312-81-8
Molekylformel La2O3
MDL-nummer MFCD00011071
Specifikationer
Kokpunkt 4200°C
Kemiskt namn eller material Lanthanum(III) oxide
Smältpunkt 2307°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 99.999% (REO)
Anteckningar om analysprocent (REO)
Merck Index 14,5363
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in dilute acid.
Formel vikt 325.82
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Reacton
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 6.51 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.