Läs mer
Cytiva Stor kolonnhållare för OD 50 mm kolumner
Handla allt Cytiva Produkter
För användning med (utrustning):
Kolumner med OD 50 mm tillsammans med AKTAxpress
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Kolonnhållare för användning av pelare med od 50mm tillsammans medÅ KTA xpress.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Stor kolonnhållare |
| För användning med (utrustning) | Kolumner med OD 50 mm tillsammans med AKTAxpress |
| Inkluderar | Kolumnhållare, insexnyckel |