Läs mer
Whirl-pak™ Stora ståväskor
Handla allt Whirl-Pak Produkter
Kapacitet (metrisk):
4080 ml
Beskrivning
- Fungerar som en flaska
- Minsta lagringsutrymme
- Enklare provinsamling
- Lätt att återvinna
- Självstående
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Självstående |
| Kapacitet (engelska) | 138 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 4080 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Färg | Genomskinligt |
| För användning med (applikation) | Att samla in och innehålla |
| Inkluderar | Etylenoxid (ETO) steriliseringscertifikat |
| Material | Polyeten |
| Sterilitet | Sterila |
| Tjocklek (metrisk) | 0.102 mm |
| Visa mer |