Läs mer
Fisherbrand™ Dropper spenar av latex
Produktkod. 12436180 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
1,5 till 5 ml (assorterad)
1.5 mL
2.5 mL
3.75 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 12436180
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För enkel dispensering av vätskor.
  • Flexibla gummilampor skapar sug- och dispenseringskapacitet när de används med pipetter
  • Ge intuitiv manuell pipeteringskontroll
  • Finns i olika kapaciteter
Specifikationer
Material Latex
Typ Bulb Dropper
Volym (metrisk) 3.75 mL
Diameter (metrisk) öppning 6 mm