Läs mer
Semperguard™ Latex pulverfria innerbelagda handskar
Produktkod. 15593506
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 90
Produktkod. 15593506
Brand: Semperguard™ 3000001290
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Semperguard™ Latexpulverfria Innercoated Gloves är engångsskyddshandskar gjorda av naturgummi med en syntetisk innerbeläggning.
  • CE kategori III skyddshandske för komplexa risker
  • CE klass I undersökningshandske
  • Hudvänlig, puderfri hygienhandske av naturgummi
  • Bra grepp och lätt att ta på genom innovativ produktionsteknik
  • Fri från ftalater/mjukgörare
  • Testad och certifierad enligt 1935/2004 - lämplig för livsmedelskontakt
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 420, EN 374, EN 455; Medicinsk utrustning klass I; Engångsskyddshandske för komplexa risker, kategori III
Belagt område Inuti
Beläggningsmaterial Syntetisk
Färg Naturlig
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Hand Ambidexter
Material Gummi
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Skyddshandskar
Storlek Liten
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (metrisk) 0,24 mm (mått i dubbelt lager)
För användning med (applikation) Medicinsk utrustning klass I. Lämplig för matkontakt
Handske manschettstil Rullad
Längd (metrisk) 240 mm