Läs mer
Gibco™ LB-buljong (1X)
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7180305
Kvantitet:
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
500ml
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11508646
Brand: Gibco™ 10855021
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
LB-buljong (Lennox-formulering) är ett flytande odlingsmedium som är färdigt att använda som används för bakterieodling.
LB-buljong (Lennox-formulering) är ett flytande odlingsmedium som är färdigt att använda som används för bakterieodling. Gibco LB Broth är filtersteriliserad och kan användas för nästan alla applikationer som kräver ett flytande bakterieodlingssteg, såsom proteinuttryck, kloning och expansion.
LB-buljong är en av de mest refererade bakteriella medierna för att odla och underhålla E. coli -stammar. Vår LB-buljong är baserad på Lennox-formuleringen, en av de mest använda formuleringarna för LB-medium.
LB-buljongformulering
Formulering per liter: 10 g SELECT Peptone 140, 5 g SELECT jästextrakt, 5 g natriumklorid.
  • Trypton ger kväve, vitaminer, mineraler och aminosyror som är nödvändiga för tillväxt
  • Jästextrakt är en källa till vitaminer, särskilt vitaminer från B-gruppen
  • Natriumklorid tillhandahåller viktiga elektrolyter för transport och osmotisk balans
Primära applikationer
  • Tillväxt och underhåll av E. coli -stammar för plasmidrening och/eller proteinuttryck
  • Återsuspension av T. pyriformis -cellfraktioner
Gibco mediaflaskor
Varje mediaflaska har en vinklad öppning för förenklad pipettering. 1-L Gibco mediaflaskan använder 39 % mindre källmaterial (33 % mindre för 500 ml-flaskan) än jämförbara mediaflaskor på marknaden. Locket och flaskan är gjorda av högdensitetspolyeten (HDPE) och polyetylentereftalat (PETE) och kan båda återvinnas.
Hitta det medieformat du behöver
Vi erbjuder andra färdiga mediaformuleringar, såsom Terrific Broth (kat. nr. A1374301) eller SOC Recovery Medium (kat. nr. 15544034).
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •500 mL LB-buljong (1X)
Förvara i rumstemperatur.
Formatera Flaska
Medietyp LB-buljong (Lennox)
Beredningsmetod Färdig att använda
Produkttyp Flytande medium
Sterilitet Sterila
Målorganismklass Koliforma bakterier
Kvantitet 500 mL
Frakt skick Rumstemperatur
Art Escherichia coli