Läs mer
Lovibond™ LC 100 handhållen avbildningsspektrofotometer
Produktkod. 15564283
För användning med (applikation):
Livsmedel/Dryck, Kosmetika, Läkemedel/Medicin
Mat och dryck, beläggningar, hushållsprodukter, läkemedel och kosmetika, textilier, kemikalier, medicinska och kliniska, plaster
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15564283
Brand: Lovibond™ 401100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Skapar överensstämmelserapporter i antingen PDF eller Excel format som enkelt kan delas med PC eller kompatibel skrivare
  • Varje mått kombinerar 27 bilder belysta med olika färger och från olika håll
  • Möjliggör förhandsgranskning av mätarea och lagring och återkallande av bild efter mätning
  • Mäter och lagrar upp till 20 referensstandarder med varje datum och tid stämplad med möjlighet att namnge
  • Lagrar upp till 350 provmätningar på enheten och jämför med referensstandarder
  • Prover kan taggas via tangentbordet på skärmen för text eller via inbyggd röstinspelare
  • Endast för inomhusbruk
LC 100 och SV 100 integrerat kit
  • Innehåll: spektrofotometer, hållare, provceller, USB sladd, bärväska
  • Mat och dryck, Textil, Kemikalier, Läkemedel och kosmetika, Medicin och klinisk
Specifikationer
Visa TFT
För användning med (applikation) Mat och dryck, beläggningar, hushållsprodukter, läkemedel och kosmetika, textilier, kemikalier, medicinska och kliniska, plaster
Inkluderar Spektrofotometer, hållare, provceller, USB sladd, bärväska
Mätningstid 1,8 sek.