Läs mer
Macherey-Nagel™ TLC Sprayvisualiseringsreagenser
Produktkod. p-8604016 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Kemiskt namn eller material:
Ninhydrin
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. 10669191
Brand: Macherey-Nagel™ 814203
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för postkromatografiska detektionsreaktioner i tunnskiktskromatografi. Macherey-Nagel™ TLC Sprayvisualiseringsreagens är ett urval av ofta använda sprayreagenser som är lämpade för sprayning eller doppning TLC tallrikar. Laboratoriespruta av glas (fabriknr. 814101) säljs separat.
  • Brett urval av premiumreagens tillgängliga för detektering av ett brett spektrum av ämnen
  • Kan användas för sprutning eller doppning av TLC tallrikar
  • Förpackad i 100 ml bärnstensfärgade flaskor med skruvlock
  • Använd med kemiskt resistenta sprutor, inklusive Macherey-Nagel laboratoriespruta av glas med gummilampa (fabriknr. 814101, säljs separat)
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ninhydrin
CAS 7705-08-0
Färg Rött
Densitet 0,–79 0,86 g/cm 3
Detektionsmetod Spraya eller doppning
Koncentration 0,1 till< 1% Ninhydrin
Formulering Ninhydrin i etanol
För användning med (applikation) Detektion av aminosyror, aminer, aminosocker
För användning med (utrustning) TLC tallrikar
Matris Etanol
Smältpunkt -114 °C
Molekylformel C9H6O4
Odör Alkoholhaltig
Förpackningstyp Bärnstensfärgad flaska med skruvlock
Produkttyp Sprayvisualiseringsreagens
Kvantitet 100 mL
Form Lösning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ninhydrin spray reagent 100 ml
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol, ninhydrin