Läs mer
Julabo™ LC6 Laboratorietemperaturregulator
Temperaturområde (metriskt):
-100 °C till +400 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- PID temperaturkontroll
- Ljusstark, stor LED-display
- Konstant indikering av börvärden och ärvärden
- Stänksäker knappsats
- Justerbar högtemperaturavstängning
- RS232-gränssnitt
- Analog programmeringsingång och temperaturregistreringsutgång
- Anslutningar för 3 Pt100-sensorer (fungerar& säkerhet)
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Varningsfunktion för hög och låg temperatur som gör intervallton |
| Temperaturområde (metriskt) | -100 °C till +400 °C |
| Mått (L x B x H) | 18 x 21 x 18 cm |
| Kapacitet (metrisk) | Uppvärmning: 2 kW |
| Modell | LC6 |
| Vikt (metrisk) | 4 kg |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Visningstyp | LCD, LED |
| Typ | Laboratorietemperaturregulator |
| Spänning | 230/50-60/14 Ytterligare spänningsversioner tillgängliga |