Läs mer
Micronova™ LDPE/Nylon Blend Liner för skopor
Handla allt Micronova Produkter
Mått:
24 x 24 in.
24 x 30 in.
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Beskrivning
- Irradiated
- 75% LDPE/25% cast nylon
- 10-6 sterility assurance level
- For cleanrooms and controlled environments
Certifikat
ISO 9001:2008
Uppfyllande
AAMI Guidelines for sterilization
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Blend Liner |
| Material | LDPE, Nylon |
| Mått | 24 x 30 in. |
| För användning med (applikation) | Cleanrooms and Controlled Environments |