Läs mer
Micronova™ LDPE/Nylon Blend Liner för skopor
Handla allt Micronova Produkter
Mått:
24 x 24 tum
24 x 30 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Beskrivning
- Bestrålat
- 75 % LDPE/25 % gjuten nylon
- 10 -6 sterilitetssäkringsnivå
- För renrum och kontrollerade miljöer
Certifikat
ISO 9001:2008
Uppfyllande
AAMI Riktlinjer för sterilisering
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Blend Liner |
| Material | LDPE, Nylon |
| Mått | 24 x 24 tum |
| För användning med (applikation) | Renrum och kontrollerade miljöer |