Läs mer
BRAND™ LDPE Pasteurpipetter
Product Code. 10100531 Shop All Brand Products
Click to view available options
Längd (metrisk):
144 mm
150 mm
152 mm
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
3 mL
3.5 mL
4 mL
Diameter (metrisk) Yttre:
1 mm
2.8 mm
3 mm
3.2 mm
3.3 mm
3.4 mm
Droppar/ml:
21 till 28
22 till 26
25 till 27
25 till 30
50 mL
60 till 75
Unit Size:
Paket med 500
Product Code. 10100531
Brand: BRAND™ 747750
Only null left
Add to basket
Add to basket
LDPE Pasteurpipetter är idealiska för alikvoter med mycket god reproducerbarhet av antalet droppar per milliliter.
  • Tillverkad av LDPE.
  • Mycket god reproducerbarhet av antalet droppar per milliliter.
  • Idealisk för alikvoter.
  • Pasteurpipetter kan fyllas och djupfrysas, eller ändras till ett slutet kärl genom att värmeförsegla spetsen.
  • Den integrerade pipetteringslampan trycks lätt ned, vilket minimerar trötthet från frekvent pipettering.
  • Motståndskraftig mot gas- eller gammastrålningssterilisering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diameter (metrisk) Yttre 2.8 mm
Material LDPE
Droppar/ml 25 till 27
Kvantitet 500 pack
Toppstil Glödlampa formad
Volym (metrisk) 3 mL
Längd (metrisk) 152 mm
Typ Pasteurpipett
Disponibel Engångsbruk