Läs mer
BRAND™ LDPE Pasteurpipetter
Handla allt Brand Produkter
Längd (metrisk):
144 mm
150 mm
152 mm
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
3 mL
3.5 mL
4 mL
Diameter (metrisk) Yttre:
1 mm
2.8 mm
3 mm
3.2 mm
3.3 mm
3.4 mm
Droppar/ml:
21 till 28
22 till 26
25 till 27
25 till 30
50 mL
60 till 75
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Description
- Tillverkad av LDPE.
- Mycket god reproducerbarhet av antalet droppar per milliliter.
- Idealisk för alikvoter.
- Pasteurpipetter kan fyllas och djupfrysas, eller ändras till ett slutet kärl genom att värmeförsegla spetsen.
- Den integrerade pipetteringslampan trycks lätt ned, vilket minimerar trötthet från frekvent pipettering.
- Motståndskraftig mot gas- eller gammastrålningssterilisering.
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) Yttre | 3 mm |
| Material | LDPE |
| Droppar/ml | 60 till 75 |
| Kvantitet | 500 pack |
| Toppstil | Glödlampa formad |
| Volym (metrisk) | 4 mL |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Typ | Pasteurpipett |
| Disponibel | Engångsbruk |