Läs mer
Gilac™ Vita rektangulära platta brickor
Produktkod. 11798501
Kapacitet (metrisk):
2 l
3 l
5 l
8 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11798501
Brand: Gilac™ G154321
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vita rektangulära platta brickor med spårbarhetshantering tack vare en etikett för innehållsidentifiering som är övergjuten inuti plastmaterialet vilket gör det permanent och omskrivbart.
  • Vit till färgen
  • Stark och slagtålig design
  • Mått lämpliga för användning i kylskåp
  • Gjuten i HDPE som kan användas mellan -40° till +90 °C
  • Tillämpningar inkluderar upptining, förberedelse för våta produkter, ingredienser, konservering av jämförelseprovmåltider och jäsning och dekantering av behållare
  • Locket säljs separat
Specifikationer
Typ Spillbehållare
Material HDPE
Färg Vitt
Form Rektangulär
Kapacitet (engelska) 1,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 5 l
Certifikat och efterlevnad Efterlevnad av livsmedelskontakt
För användning med Kylskåp
För användning med (applikation) Matförvaring
Stil Staplingsbar
Kvantitet 400/pall
Mått (L x B x H) 437 x 285 x 75 mm; invändiga bottenmått: 380 x 220 x 72 mm
Längd (metrisk) 437 mm
Bredd (metrisk) 285 mm
Höjd (metrisk) 75 mm
Vikt (engelska) 1.01 lb.
Vikt (metrisk) 0.46 kg