Läs mer
Bly(II)acetattrihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11499283
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
Produktkod. 11499283
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11746.0B
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6080-56-4 | C4H12O7Pb | 379.30 g/mol
Bly(II)acetattrihydrat används som betningsmedel vid textiltryck och färgning, torkmedel i färger, fernissor och som vattenavvisande medel. Det används också i kosmetika och för att framställa andra blyföreningar. Det fungerar som en ingrediens i progressiva typer av hårfärgningsmedel. Vidare används det vid detektering av giftig gas vätesulfid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsmedel
Bly(II)acetattrihydrat används som betningsmedel vid textiltryck och färgning, torkmedel i färger, fernissor och som vattenavvisande medel. Det används också i kosmetika och för att framställa andra blyföreningar. Det fungerar som en ingrediens i progressiva typer av hårfärgningsmedel. Vidare används det vid detektering av giftig gas vätesulfid.
Löslighet
Lättlöslig i vatten, alkohol och glycerol.
Noter
Bryts ner över °200 Luft- och ljuskänslig. Inkompatibel med starka syror och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6080-56-4
Molekylformel C4H12O7Pb
Molekylvikt (g/mol) 379.30
MDL-nummer MFCD00150023
InChI-nyckel MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
PubChem CID 22456
ChEBI CHEBI:33112
IUPAC-namn bly(2+);diacetat;trihydrat
LEDER O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead (II) acetate trihydrate
Smältpunkt 75°C
Densitet 2.55
Kvantitet 1000 g
UN-nummer UN1616
Beilstein 3730298
Merck Index 14,5397
Löslighetsinformation Freely soluble in water,alcohol and glycerol.
Formel vikt 379.33 (325.28 Anhydrous)
Procent renhet 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lead(II) acetate trihydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
Faroangivelser
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.