Läs mer
Lead(II,IV) oxide, red, 98%
Produktkod. 10781301 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
5kg
Produktkod. 10781301
Brand: Thermo Scientific Acros 221110050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1314-41-6 | O4Pb3 | 685.57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-41-6
Molekylformel O4Pb3
Molekylvikt (g/mol) 685.57
MDL-nummer MFCD00078491
InChI-nyckel XMFOQHDPRMAJNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead tetroxide, orange lead, lead oxide, red, lead ii,iv oxide, po4b3, lead oxide, red, lr, lead oxide, red powder, 1-2 mum, lead oxide, red, saj first grade, lead oxide, powder trace metals basis
PubChem CID 16685188
IUPAC-namn 1,3,5,7-tetraoxa-2$l^{2},4,6$l^{2}-triplumbaspiro[3.3]heptan
LEDER O1[Pb]O[Pb]12O[Pb]O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead(II, IV) oxide, red
Smältpunkt 500.0°C
Namnnotering 98%
Färg Orange
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 97.5% min. (PB3O4)
Linjär formel 2PbO·PbO2
Merck Index 15,548
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: partly soluble in acids, insoluble in alcohol
Formel vikt 685.57
Procent renhet 98%
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.