Läs mer
Bly(II)metaboratmonohydrat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11338108
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11338108
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039339.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bly(II)metaboratmonohydrat fungerar som ett utgångsmaterial som används vid framställning av bly(II)borater såsom Pb 2 B 3 O 5,5 (OH) 2 och [Pb 3 (B 3 O 7 )] (NO 3 ) genom att ändra pH-värdena i reaktionssystemen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10214-39-8
MDL-nummer MFCD00049504
Synonym Lead(II) borate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead(II) metaborate monohydrate
Smältpunkt 160°C (in -H2O)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Linjär formel PbB2O4·H2O
UN-nummer UN2291
Löslighetsinformation Insoluble in water and alkali; Soluble in acids.
Formel vikt 310.81 (292.81 Anhydrous)
Odör Odorless
Densitet 5.598 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.