Läs mer
Blystandardlösning, för AAS, 1 mg/ml Pb i 2 % HNO 3 , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10052460 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 ml
500 ml
2,5 l
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
Produktkod. 10052460
Brand: Thermo Scientific Acros 196075000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10099-74-8 | N2O6Pb | 331.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För atomadsorptionsspektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead standard solution
Namnnotering 1 mg/ml Pb in 2% HNO3
Förpackning Plastflaska
CAS 10099-74-8, 7697-37-2, 7732-18-5
Densitet 1.0200g/mL, 1.02
Fysisk form Pulver/Kristaller
Molekylformel N2O6Pb
Koncentration 997 to 1003 μg/mL of Pb(2+) in 2 to 5% HNO3 (20°C)
MDL-nummer MFCD00011153
Färg Brun till röd eller grön
Smältpunkt -3.0°C
Merck Index 15, 5469
Kokpunkt 101.0°C
Löslighet Miscible with water
InChI-nyckel RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-namn λ²-bly(2+) dinitrat
Molekylvikt (g/mol) 331.20
PubChem CID 24924
Kvantitet 500 ml
ChEBI CHEBI:37187
Formel vikt 331.21
Kvalitet AAS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lead standard solution, 1 mg/ml Pb in 2-5% HNO3
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.