Läs mer
Fisherbrand™ Bladkalibreringsviktssats, klass M1 med certifikat
Produktkod. 15595109 Handla allt Fisherbrand Produkter
:
1mg till 500mg
Produktkod. 15595109
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med vågar av medelhög noggrannhet klass III. Fisherbrand™ Klass M1 rostfria kalibreringsvikter är idealiska för verifiering eller kalibrering av klass M2 vikter.
  • Klass M1 kalibreringsvikt
  • Levereras med ett kalibreringscertifikat som garanterar spårbarhet
  • I enlighet med OIML R111
  • Levereras styckvis eller som ett set, i plastfodral eller trälåda
Specifikationer
Klassificering M1
Vikt (metrisk) 1 till 500 mg
Massa 1 mg till 500 mg