Läs mer
Fisherbrand™ Läckagesäkra HDPE-flaskor med smal mun
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
59.1 mL
118.3 mL
236.5 mL
473 mL
946 mL
Halsfinish:
20-410
24-410
28-410
38-430
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 48
Paket med 6
Paket med 72
Beskrivning
Ekonomiska flaskor med dubbelförsegling, läckagesäker förslutning
- Genomskinlig HDPE
- Smal mun
- Ingen droppläpp garanterar säker, ren hällning
- Foderfria skruvkorkar monterade
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 8 oz. (236,5 ml) |
| Kapacitet (metrisk) | 236.5 mL |
| Kapacitet (engelska) | 8 oz. |
| Färg | Naturlig |
| Material | HDPE |
| Halsfinish | 24-410 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Smal |
| Produkttyp | Flaska med smal mun |
| Förslutningsfoder | Ofodrad |
| Visa mer |