Läs mer
Fisherbrand™ Läckagesäkra HDPE-flaskor med smal mun
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
59.1 mL
118.3 mL
236.5 mL
473 mL
946 mL
Halsfinish:
20-410
24-410
28-410
38-430
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 48
Paket med 6
Paket med 72
Descripción
Ekonomiska flaskor med dubbelförsegling, läckagesäker förslutning
- Translucent HDPE
- Narrow mouth
- No drip lip ensures safe, clean pouring
- Linerless screw caps attached
Especificaciones
Especificaciones
| Kapacitet | 1 oz. (30 mL) |
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Kapacitet (engelska) | 1 oz. |
| Färg | Natural |
| Material | HDPE |
| Halsfinish | 20-410 |
| Stängningsmaterial | Polypropylene |
| Stängningsstorlek | 20-410 mm |
| Förslutningstyp | Screw Cap |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido