Läs mer
Cole-Parmer™ Leica Microsystems™ Platinakalibrerade loopar
Produktkod. 11785868 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Volym:
10μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11785868
Brand: Cole-Parmer™ 0185002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Exakt designad kalibrerad slinga lämplig för mjölkprover. Cole-Parmer™ Leica Microsystems™ Platinakalibrerade slingor är sammansmälta för att bilda en perfekt cirkel för exakt leverans.
  • Idealisk för mjölkkulturer.
  • Kalibrerad enligt American Public Health Association (APHA) standarder och tillverkad av B &S platinatråd med 5 % rodium
  • Isolerad ögla och nålhållare finns separat
Specifikationer
Volym 10μ L
Diameter (metrisk) Insida 4 mm
Längd (metrisk) 25 mm
Material 19-ga B&S Platinum Wire
För användning med (utrustning) Överföra bakteriekulturer
Spårvidd 19
Kalibrerad Ja
För användning med (applikation) Överföra bakteriekulturer