Läs mer
Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR Negative Control Lentivirus, mänskligt, icke-inriktat, med GFP
Produktkod. p-7182874
Kvantitet:
100μ L
1 mL
Förpackningsstorlek:
100µL
1ml
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Produktkod. 15607898
Brand: Invitrogen™ A32063
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Negativa kontroll-gRNA är väsentliga i screeningapplikationer för att ställa in tröskelvärden för träffbestämning.
Negativa kontroll-gRNA är väsentliga i screeningapplikationer för att ställa in tröskelvärden för träffbestämning.
De Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR Negative Control Lentivirus, Human Scrambled, innehåller en gRNA-sekvens utan sekvenshomologi med någon region i det mänskliga genomet. Denna konstruktion uttrycker också emGFP för att tillhandahålla en visuell avläsning av framgångsrik transduktion som kan användas för att bestämma Multiplicity of Infection (MOI).
De Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR Negative Control Lentivirus, Human Scrambled, innehåller en gRNA-sekvens utan sekvenshomologi med någon region i det mänskliga genomet. Denna konstruktion uttrycker också emGFP för att tillhandahålla en visuell avläsning av framgångsrik transduktion som kan användas för att bestämma Multiplicity of Infection (MOI).
Rekommenderad förvaring
Store at -68 to -85°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 1 x 100μ L. Förvara (vid -68 °C till -85 °C.)
Leveranstyp Lentiviral
Formatera Provrör
Kontrolltyp Negativ kontroll
RNAi typ gRNA
Art Människa
För användning med (applikation) Genom redigering
Produktlinje LentiArray
Produkttyp gRNA
Promotor U6
Kvantitet 100μ L
Frakt skick Torr is