Läs mer
Invitrogen™ LentiArray™ CRISPR Positive Control Lentivirus, humant HPRT, med GFP
Produktkod. p-7182841
Kvantitet:
100μ L
1 ml
Förpackningsstorlek:
100µL
1ml
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Produktkod. 15697888
Brand: Invitrogen™ A32060
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Att optimera leveransförhållandena är ett kritiskt steg i alla experiment som använder CRISPR/Cas9-systemet.
Att optimera leveransförhållandena är ett kritiskt steg i alla experiment som använder CRISPR/Cas9-systemet. De Invitrogen™ LentiArray CRISPR positiv kontroll Lentivirus gRNA mot HPRT är ett mycket effektivt gRNA validerat i flera mänskliga cellinjer som har uppnått redigeringseffektivitet på mer än 80 %.
De Invitrogen™ LentiArray CRISPR positiv kontroll Lentivirus gRNA mot HPRT är ett mycket effektivt gRNA validerat i flera mänskliga cellinjer som har uppnått redigeringseffektivitet på mer än 80 %. Den kan användas för att snabbt fastställa idealiska leveransförhållanden för att uppnå maximal redigeringseffektivitet i din valda cellmodell. Denna konstruktion uttrycker också emGFP för att tillhandahålla en visuell avläsning av framgångsrik transduktion som kan användas för att bestämma Multiplicity of Infection (MOI).
Rekommenderad förvaring
Store at -68 to -85°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 1 x 100μ L. Förvara (vid -68 °C till -85 °C.)
Leveranstyp Lentiviral
Formatera Provrör
Kontrolltyp Positiv kontroll
RNAi typ gRNA
Art Människa
För användning med (applikation) Genom redigering
Produktlinje LentiArray
Produkttyp gRNA
Promotor U6
Kvantitet 100μ L
Frakt skick Torr is