Läs mer
Levulinsyra, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10607943 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
5kg
Produktkod. 10607943
Brand: Thermo Scientific Acros 125140050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 123-76-2 | C5H8O3 | 116.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-76-2
Molekylformel C5H8O3
Molekylvikt (g/mol) 116.12
MDL-nummer MFCD00002796
InChI-nyckel JOOXCMJARBKPKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym levulinic acid, laevulinic acid, pentanoic acid, 4-oxo, levulic acid, 4-oxovaleric acid, 3-acetylpropionic acid, 4-ketovaleric acid, leva, gamma-ketovaleric acid, acetopropionic acid
PubChem CID 11579
ChEBI CHEBI:45630
IUPAC-namn 4-oxopentansyra
LEDER CC(=O)CCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Levulinic acid
Smältpunkt 33.0°C to 35.0°C
Färg Gult
Densitet 1.1300g/mL, 1.13
Kokpunkt 245.0°C to 246.0°C
Flampunkt 98°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Plast trumma
Linjär formel CH3COCH2CH2CO2H
Brytningsindex 1.4396 to 1.4426
Kvantitet 5 kg
Beilstein 03, 671
Fieser 01,564; 02,239; 10,230
Merck Index 15, 5526
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol and ether,insoluble in aliphatic hydrocarbons
Formel vikt 116.12
Procent renhet 98+%
Fysisk form Vätska efter smältning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Levulinic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.