Läs mer
Fisherbrand™ Lock till exsickator med nz 24/29
Produktkod. p-7083453 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
153 mm
215 mm
270 mm
320 mm
380 mm
Höjd (metrisk):
64 mm
89 mm
97 mm
111 mm
136 mm
Beskrivning:
Typ: 100 mm
Typ: 150 mm
Typ: 200 mm
Typ: 250 mm
Typ: 300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15574635
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med exsickatorer med nz 24/29
  • För användning med exsickatorer med nz 24/29
Certifikat
ISO 13 130, DIN 12 491
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 320 mm
Produkttyp Lock
Beskrivning Typ: 250 mm
För användning med (utrustning) Torkskåp
Höjd (metrisk) 111 mm