Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Liebig kondensor med oliver
Standard konisk led nr:
NS 14/23
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Liebig kondensor enl. till DIN 12576 och utöver DIN
- Med NS-hylsa och NS-kon
- Vattenanslutning: glasoliver
- Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12576 |
| Beskrivning | Kylyta - 60 cm² |
| Längd (metrisk) jacka | 160 mm |
| Kvantitet | 1 |
| Standard konisk led nr | NS 14/23 |
| Material | DURAN™ Slang |