Läs mer
Applied Biosystems™ Kalibreringsinstallationssats, 384-brunnar
Produktkod. 15706778 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15706778
Brand: Applied Biosystems™ 4432470
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
  • 1 ROI-kalibreringsplatta
  • 6 spektrala kalibreringsplattor med FAM™ , SYBR™ Grön, VIC™ , NED™ , TAMRA™ , och ROX™ färgämnesstandarder
  • 2 normaliseringsplattor med FAM™/ROX™ och VIC™/ROX™
  • 1 RNase P instrument verifieringsskylt
Detta kit används för att underhålla din ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, eller QuantStudio™ 12K Flex-system med 384-brunnars block.
Den innehåller kalibreringsplattor för att utföra en spektralkalibrering med FAM™ , VIC™ , ROX™ , SYBR™ Grön, TAMRA™ , och NED™ färgämnen, såväl som plattor för att utföra region-of-interest (ROI) kalibrering, normaliseringskalibrering och RNase P-verifiering. Kalibrering och verifiering bör göras minst var sjätte månad. Se din instrumentunderhållsguide för fullständiga instruktioner om användning. Färgämnesformuleringarna för ditt realtids-PCR-system kommer att förbättra resultaten med multiplexering genom att mer exakt representera fluorescerande spektra som finns i dina realtids-PCR-experiment.
Kalibrering och verifiering bör göras minst var sjätte månad. Se instrumentunderhållsguiden för fullständiga instruktioner.
Beställningsinfo
Förvara kit vid -5° till -30 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •1 bakgrundsplatta
• 1 ROI-kalibreringsplatta
• 6 spektrala kalibreringsplattor med FAM™ SYBR™ Grön, VIC™ , NED™ , TAMRA™ , och ROX™ färgämnesstandarder
• 2 normaliseringsplattor med FAM™/ROX™ och VIC™/ROX™
• 1 verifikationsplatta för RNase P-instrument
Förvara satsen vid -5 °C till -30 °C.
För användning med (utrustning) QuantStudio™ 12 K Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, ViiA™ 7 System
Produkttyp Kalibreringsinstallationssats
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Kvantitet 1 kit
Kalibreringstyp Spektralkalibrering