Läs mer
Invitrogen™ Verktyg för borttagning av täckglas
Beskrivelse
Täckglasborttagningsverktyget är avsett att användas med en CultureWell™ Kammarförsett täckglas för cellkultur (fabrikant nr. C37000, C37005). Det avtagbara kammartäckglaset tillhandahålls sterilt och redo att användas. Den innehåller 16 brunnar som var och en kan rymma upp μtill 250 L, vilket gör att cellerna kan odlas under ett antal olika förhållanden på ett enda objektglas. När cellerna är redo att avbildas, är det enkelt att ta bort täckglaset genom att använda detta enkla verktyg.
Tekniske data
Tekniske data
| Typ | Verktyg för borttagning av täckglas |
| Produktlinje | Culturewell |
| För användning med (utrustning) | Mikroskop |
| Kvantitet | 1 vardera |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.