Läs mer
Purolite™ Lifetech™ Immobilized Enzymes
Produktlinje:
CalB immo Plus
CalB immo Plus™ Food Grade
CalB immo™ 8285
CalB immo™ 8806
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Beschreibung
- Use in solvent-free or organic solvent systems
- Esterifications (regio- and stereo-selective)
- Transesterfication
- Amidation
- Fats and oils modification
- Hydrolysis of esters
- High mechanical stability
- High enzyme activity
- Organic solvent stability
- Available in large volumes
- Security of supply from Kg to ton scale
- Resin compliant with ResAP(2004) 3
- Halal and TSE/BSE/GMO free
Spezifikation
Spezifikation
| Innehåll och lagring | 2°C to 8°C |
| Partikelstorlek | 300 to 710 μm |
| Fukt | <5% |
| Form | Dry |
| Produktlinje | CalB immo™ 8806 |
| Kvantitet | 250 g |
| Mål | Enzyme Activity: >10000 PLU/gdry |
| Typ | Immobilized Lipase |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur