Läs mer
Analytik Jena™ Ersättningslampa med 7° Strålbredd för högintensiva UV-lampor
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Våglängd:
365 nm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För högintensiva UV-lampor 97600-00, 97600-05, 97600-10 och 97600-15 tillverkade efter juni 2002.
- Dessa högintensiva lampor producerar 365 nm UV-ljus.
- 1 månads garanti.
- Lamphuvudet roterar 360 grader° i sin transformatorbas.
- Ett filter minimerar störningar av vitt ljus så att du enkelt kan upptäcka svag fluorescens.
- Lossa lamphuvudet från transformatorfoten för bärbarhet.
Specifikationer
Specifikationer
| Ljuskälla | UV |
| Wattal | 100 W |
| Våglängd | 365 nm |
| För användning med (utrustning) | Högintensiva UV-lampor |
| Produkttyp | Glödlampa |