Läs mer
Thermo Scientific™ Linjära streckkodsrör
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4526100
Kapacitet (metrisk):
1,2 ml
1,5 ml
1,8 ml
2,0 ml
5 ml
Diameter (metrisk):
12 mm
12,5 mm
13,5 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Längd (metrisk):
38,1 mm
48 mm
48,3 mm
92 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1800
Paket med 250
Paket med 500
Produktkod. 10205212
Brand: Thermo Scientific™ 50010012
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förenkla kryotubspårning med hållbara linjära streckkoder tryckta direkt på sidan av tuben.
Förenkla provinventeringen. Thermo Scientific™ Linjär streckkodsrör funktion Thermo Scientific™ Nunc™ och Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryotuber med direkttryckta streckkoder som är mer robusta än etiketter. Välj bland tillgängliga icke-anpassade alternativ eller ring för skräddarsydda alternativ i ett brett utbud av val av kodtyp, längd och format.
Funktioner
  • Svart streckkod direkt tryckt på vit bakgrund för hög kontrast och läsbarhet även vid höga frostförhållanden
  • Människoläsbar kod under streckkoden för enkel visuell identifiering utan streckkodsläsare
  • Streckkoder som är resistenta mot IPA, DMSO, 5 % blekmedel, 10 % ättiksyra och 10 % NaOH
  • Icke-cytotoxiska råmaterial för ökad provsäkerhet och rör certifierade fria från DNas och RNas för genomiska tillämpningar
  • Alternativ för extern eller intern gängning tillgängliga
  • Certifierad SAL på 10 -6 för högsta tillgängliga sterilitetsgaranti
  • Lämplig för lagring från allmän kylförvaring (+°4 C) ner till ångfasen av flytande kväve
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 13,5 mm
Diameter (engelska) Yttre 0,5 tum
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 1,2 ml
Bottenform Konisk
Material Polypropen
Trådstil Utvändig
Längd (engelska) 1,5 tum
Längd (metrisk) 38,1 mm
nr per ärende 500
Antal per förpackning 25
RNase fri Ja
Streckkod Linjär streckkod
Produktlinje Nalgene
Sterilitet Sterila
Graderad Nej
Anti-rotation Ja
Förpackningsmängd 500/Cs.
Stängningsmaterial Polyeten
Kapacitet (engelska) 0,0405 oz.
Dnase Free Ja
Höjd (metrisk) 38.1 mm
Förslutningstyp Skruvlock