Learn More
Invitrogen™ Lipofectamine™ LTX Reagent med PLUS™ Reagent
Description
Lipofectamine™ LTX Reagent är ett plasmidtransfektionsreagens som erbjuder den rätta balansen mellan styrka och mildhet för dina celler, vilket ger högsta möjliga transfektionseffektivitet och livsduglighet. Lipofectamine™ LTX Reagent är en avancerad lösning för genuttryck i både vanliga och utmanande celltyper. Inget annat plasmid-DNA-specifikt transfektionsreagens kan matcha effektiviteten, bekvämligheten och mildheten hos Lipofectamine™ LTX-reagens för transfektion av primära, utmanande och känsliga cellinjer. Lipofectamine™ LTX Reagent är syntetiserat av komponenter som är 100 % fria från animaliskt ursprung, vilket gör det enkelt att validera frånvaron av zoonotiska sjukdomar, såsom BSE eller virus, i forskningsexperiment eller cellinjer.
Lipofectamine™ LTX Reagent erbjuder:
- Överlägsen leverans—transfekterar ett brett spektrum av celltyper, inklusive primära, utmanande och känsliga celler, med hög effektivitet
- Överlägsen prestanda —kombinerar hög transfektionseffektivitet med maximal (> 90 %) cellviabilitet
- Optimerade protokoll—snabba, enkla protokoll tillhandahålls för de flesta cellinjer
- Ett mycket effektivt reagens för att generera stabila cellinjer
Transfektera primära celler effektivt
Primära celler är ofta svåra att transfektera. Lipofectamine™ LTX-reagens, i kombination med PLUS™-reagens, ger den högsta nivån av transfektion i primära celler av något lipid- eller polymerbaserat reagens. Många primära celltyper har framgångsrikt transfekterats med Lipofectamine™ LTX Reagent, inklusive primära neurala progenitorceller.
Överlägsen leverans till utmanande celler
När det gäller att uppnå höga nivåer av proteinuttryck i RAW267.3 makrofager överträffar Lipofectamine™ LTX Reagent konkurrerande transfektionsreagens (se figur). Genom att uppnå transgenuttryck på hög nivå i celler som traditionellt är motståndskraftiga mot transfektion kan du få resultat som tidigare var ouppnåeliga.
Bred kompatibilitet med cellinjer
Förutom att vara utmärkt för att transfektera primära och utmanande celler ger Lipofectamine™ LTX Reagent dig den mest mångsidiga metoden för att transfektera etablerade cellinjer, inklusive de som är känsliga för andra transfektionsreagens. Använd vårt verktyg för val av transfektering för att hjälpa dig välja de bästa transfektionsförhållandena för de celler som du arbetar med.
Stabil transfektion
Lipofectamine™ LTX ger den rätta balansen mellan styrka och mildhet, vilket ger dig den högsta möjliga andelen framgångsrikt transfekterade celler. Detta gör Lipofectamine™ LTX Reagent till det snabbaste och enklaste reagenset för att etablera stabila transfektanter från utmanande eller refraktära celltyper.
Enkelt, snabbt, serumkompatibelt protokoll
Lipofectamine™LTX Reagent erbjuder ett strömlinjeformat protokoll—utan behov av att ta bort transfektionskomplex eller byta/lägga till medium efter transfektion. Ett enkelt optimeringsprotokoll hjälper dig att få de bästa resultaten snabbt, så att du spenderar mindre praktisk tid och får snabbare resultat.
Specifications
Specifications
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung |
| Innehåll och lagring | Varje enhet innehåller en flaska med Lipofectamine™ LTX-reagens (0,3 ml) och en flaska med Plus-reagens (250 μl). Förvaras vid 2 –8 °C. |
| Celltyp | Etablerade cellinjer, Stamceller, Primära celler, Svårtransfekterade celler |
| Formatera | 6-brunnsplatta, 12-brunnsplatta, 24-brunnsplatta, 48-brunnsplatta, 96-brunnsplatta, kolvar |
| Provtyp | Plasmid-DNA, RNAi-plasmider (shRNA, miR) |
| Transfektionsteknik | Lipidbaserad transfektion |
| För användning med (applikation) | Transfektion |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Kompatibel med hög genomströmning |
| Produktlinje | Lipofectamine |
| Produkttyp | Transfektionsreagens |
| Show More |