Läs mer
Invitrogen™ Lipofectamine™ MessengerMAX™ Transfektionsreagens
Beskrivning
Lipofectamine MessengerMAX mRNA Transfection Reagent delivers amazing mRNA transfection efficiency, enabling improved application outcomes and more biologically relevant research. That's because our novel lipid-based technology is optimized for efficient mRNA transfection without the nuclear entry step that is required with DNA. When combined with our mMESSAGE mMACHINE T7 mRNA Kit with CleanCap Reagent AG, superior mRNA expression is achievable in a wide range of cell types.
Transfektera framgångsrikt mer prediktiva cellmodeller med ett reagens som ger:
Möjliggöra hög transfektionseffektivitet i nya genomredigeringsapplikationer
Lipofectamine™ MessengerMAX™ reagens hjälper till att öka sannolikheten för framgångsrik klyvning och rekombination med GeneArt™ CRISPR Nuclease mRNA genom högeffektiv transfektion, som i slutändan maximerar effektiviteten av genetiska modifieringar och förenklar nedströmsprocesserna.
Transfektera svårt att transfektera celler effektivt
Lipofectamine™ MessengerMAX™ reagens är designat för att transfektera en högre mängd mRNA till neuroner och ett brett spektrum av svårtransfekterade primära celler. Detta eliminerar behovet av elektroporering eller virus och ger en > 2-faldig förbättring av transfektionseffektiviteten jämfört med andra lipidbaserade reagens.
Utnyttja fördelarna med mRNA-transfektion
Transfektion av mRNA kräver inte nukleärt upptag, vilket resulterar i snabbare proteinuttryck än DNA-transfektion eftersom translation av mRNA sker i cytoplasman. Dessutom har mRNA ingen risk för genomisk integration och transfektionseffektiviteten är cellcykeloberoende.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara i kylskåp (2–8 °C). |
| Celltyp | Etablerade cellinjer, Neuronala celler, Stamceller, Primära celler, Svårtransfekterade celler |
| Formatera | 6-brunnsplatta, 12-brunnsplatta, 24-brunnsplatta, 48-brunnsplatta, 96-brunnsplatta, kolvar |
| Provtyp | mRNA |
| Transfektionsteknik | Lipidbaserad transfektion |
| För användning med (applikation) | Transfektion |
| Gröna funktioner | Hållbar förpackning |
| Produktlinje | Lipofectamine |
| Produkttyp | Transfektionsreagens |
| Kvantitet | 15 mL |
| Visa mer |