Läs mer
Buerkle™ Flytande Cupsampler™
Kapacitet (metrisk):
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Utför punktprovtagning av vätskor med varierande viskositet med den rostfria Liquid CupSampler (V4A). Skålen kan skruvas loss från skaftet, vilket möjliggör enkel rengöring.
- V4A
- Längd 100 cm
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Flytande provtagare |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Längd (metrisk) | 100 cm |